Learn More
Lauda™ Baño de flotación de tejidos Hydro H 2 P con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16639385
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
25°C a 80°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
16639385 25°C a 80°C cada uno
1 options
Código de producto. 16639385 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003071
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Baño de flotación de tejidos para estirar y secar muestras de tejido cortadas
  • Indicación de temperatura mediante termómetro de control en el borde del baño
  • Ajuste de temperatura mediante mando giratorio con escala de temperatura
  • Controlador de temperatura de un punto
  • Protección contra la falta de agua
  • Interior de baño de aluminio anodizado negro
  • Termómetro de control con soporte de serie
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 80 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De -10 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,5 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 0,3 kW
    • Consumo máx. de energía: 0,3 kW
    • Consumo de energía: 16 A
    • Tamaño del baño (Ø x H): 200 x 60 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 280 x 280 x 100 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Intervalo de temperatura 25°C a 80°C
    Tensión 230 V