Learn More
Hydriodic Acid, Puriss p.a., ≥67% (T), Honeywell™
Código de producto. 15605880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15605880 50 mL Glass bottle 50 ml
15695870 50 mL Glass bottle 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15605880 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5816050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10034-85-2
Fórmula molecular HI
Peso molecular (g/mol) 127.91
Número MDL MFCD00011347
Clave InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nombre IUPAC yoduro de hidrógeno
SMILES I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydriodic acid
Punto de ebullición 127°C
Densidad 1.96g/mL at 20°C
Envase Glass bottle
Cantidad 50 mL
Número UN UN1787
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥67% (T)