Learn More
Hydriodic Acid, no stabilizer, Honeywell
Código de producto. 15651910 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15651910 50 mL 50 ml
15641910 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651910 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 21001350ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 10034-85-2
Fórmula molecular HI
Peso molecular (g/mol) 127.91
Número MDL MFCD00011347
Clave InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Nombre IUPAC yoduro de hidrógeno
SMILES I
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydriodic Acid
Nombre de nota Distilled, Contains No Stabilizer
Densidad 1.701g/mL at 25°C
Cantidad 50 mL
Número UN 1787
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91g/mol
Porcentaje de pureza 99.99% (trace metals basis)