Learn More
Ácido hidriódico, para análisis, solución acuosa al 57 % de peso, destilada, no estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10441051 250 mL 250 ML
10002500 50 mL 50 ML
10013433 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10441051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    162.00€ / 250 ml
    Ahorro 5.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-85-2
Fórmula molecular HI
Peso molecular (g/mol) 127.91
Número MDL MFCD00011347
Clave InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC yoduro de hidrógeno
SMILES I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydriodic acid
Punto de ebullición 127.0°C
Densidad 1.7000 g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.7
Cantidad 250 mL
Fórmula lineal HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Índice Merck 15, 4814
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91
Grado Análisis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydriodic acid, aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydriodic acid