Learn More
Ácido hidriódico, reactivo ACS, 55 % en agua, sin estabilizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13247059 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13247059 50 mL 50 ML
13257059 250 mL 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13247059 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411840500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.70€
    69.00€ / 50 ml
    Ahorro 5.70€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10034-85-2 | HI | 127.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-85-2
Fórmula molecular HI
Peso molecular (g/mol) 127.91
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydriodic acid
Punto de ebullición de 127,0 °C
Densidad 1.7000 g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1,7
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal HI
Fieser 01,449; 02,213; 06,281; 07,173; 08,246; 09,238; 10,199; 11,255; 15,166
Índice Merck 15, 4814
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91
Grado Reactivo ACS