Learn More
Dihidrato de hidrindantina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10216210 50 g Frasco de vidrio 50 g
10521411 10 g Frasco de vidrio 10 g
10301344 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10216210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159280500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5950-69-6 | C18H14O8 | 358.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5950-69-6
Fórmula molecular C18H14O8
Peso molecular (g/mol) 358.29
Número MDL MFCD00149242
Clave InChI QHVADKNWNMILPQ-HOTGVXAUSA-N
Sinónimo 2s-2,3,3-trihydroxy-2-2s-1,1,2-trihydroxy-3-oxoinden-2-yl inden-1-one
PubChem CID 6560392
Nombre IUPAC (2S)-2,3,3-trihidroxi-2-[(2S)-1,1,2-trihidroxi-3-oxoinden-2-il]inden-1-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2(O)O)(C3(C(=O)C4=CC=CC=C4C3(O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrindantin dihydrate
Punto de fusión >240°C
Color Beige a beige rosado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Índice Merck 14, 4775
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.29
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrindantin dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.