Learn More
Hidridotetrakis(trifenilfosfina)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I) |
| Punto de fusión | 140°C to 146°C |
| Color | Ocre |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1151.25 |
| Forma física | Polvo cristalino |