Learn More
Hidridotetrakis(trifenilfosfina)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10695843 1 g Frasco de vidrio 1 g
10441723 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10695843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377930010
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18284-36-1
Fórmula molecular C72H61P4Rh
Peso molecular (g/mol) 1153.08
Número MDL MFCD00015867
Clave InChI QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
Nombre IUPAC tetrakis (trifenilfosfina) rodio
SMILES [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Punto de fusión 140°C to 146°C
Color Ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1151.25
Forma física Polvo cristalino
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.