Learn More
Hidridotetrakis(trifenilfosfina)rodio(I), mín, 8,9 % de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410650 1 g 1 g
11420650 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044030.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18284-36-1
Fórmula molecular C72H61P4Rh
Peso molecular (g/mol) 1153.08
Número MDL MFCD00015867
Clave InChI QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
SMILES [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydridotetrakis (triphenylphosphine)rhodium (I)
Punto de fusión 145°C to 147°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform, toluene
Nombre IUPAC rodio; trifenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 1153.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 8,9 % min
Forma física Polvo