Learn More
Cloruro de hidracinio, + 98 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10530151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530151 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10530151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0600/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 200°C
Punto de fusión 198°C
CAS 5341-61-7
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular ClH5N2
Número MDL MFCD00064543
Sinónimo hydrazine dihydrochloride, hydrazine, dihydrochloride, unii-km8dd9j0c8, ccris 5479, diamine dihydrochloride, hydrazinium monochloride, km8dd9j0c8, hydrazine, hydrochloride 1:2, hydrazinedihydrochloride, hydrazine hcl
Clave InChI BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NN
Nombre IUPAC hidracina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 68.50
PubChem CID 17548
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.97g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo