Learn More
Hidroyoduro de éster metílico del ácido hidrazinacarboximidotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrazinecarboximidothioic Acid Methyl Ester Hydroiodide |
| CAS | 35600-34-1 |
| Fórmula molecular | C2H7N3S . (HI) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylisothiosemicarbazide Hydriodide, S-Methylthiosemicarbazide Hydrogen Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N3S.HI/c1-6-2(3)5-4;/h4H2,1H3,(H2,3,5);1H |
| SMILES | I.CSC(=N)NN |
| Nombre IUPAC | N-aminocarbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 233.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9484 |