Learn More
Hidrazinacarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30397231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397231 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30397231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF69290525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazinecarboxaldehyde
CAS 624-84-0
Fórmula molecular CH4N2O
Cantidad 25 g
Sinónimo Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
SMILES NNC=O
Nombre IUPAC formohidrazida
Peso molecular (g/mol) 60.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0324