Learn More
Éster O-metilo de Ácido Hidrazinacarbotioico, TRC
Código de producto. 30405524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405524 5 g
30393405 1 g
30392055 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH6975655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19692-07-0
Fórmula molecular C2H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 106.15
Sinónimo Carbazic Acid Thio-O-methyl Ester, Methoxythiocarbonylhydrazine, Methyl Thiocarbazate, O-Methyl Thiocarbazate, Thiocarbazic Acid O-methyl Ester
Nombre IUPAC O-metil N-aminocarbamotioato
SMILES COC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazinecarbothioic Acid O-methyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2OS/c1-5-2(6)4-3/h3H2,1H3,(H,4,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0201