Learn More
Sal de sulfato de hidrazina, TRC
Código de producto. 30133243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133243 25 g 25 g
18033820 5 g 5 g
18080410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71800025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H2 O4 S . H4 N2
Peso molecular (g/mol) 130.12
Sinónimo Hydrazine, sulfate (1:1), Hydrazine dihydrogen sulfate (salt), Hydrazine hydrogen sulfate, Hydrazine hydrosulfate, Hydrazine monosulfate, Hydrazine sulfate, Hydrazinium sulfate, Hydrazinium(2+) sulfate, Hydrazonium sulfate, NSC 150014, NSC 215190, Segidrin, Sehydrin
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Sulfate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0048