Learn More
Sulfato de hidrazina-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine Sulfate-D6 |
| CAS | 24310-86-9 |
| Fórmula molecular | D4 N2 . D2 O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sulfuric acid-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (8 CI, 9 CI), Hydrazine-d4, sulfate-d2 (1:1) (8 CI, 9 CI), Hydrazine Sulfate-d6, Hydrazine Sulfate-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i/hD6 |
| SMILES | [2 H]OS(=O)(=O)O[2 H].[2 H]N([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | sulfato de dideuterio; 1,1,2,2-tetradeuteriohidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.1606 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0425 g/mol |
| Mostrar más |