Learn More
Sulfato de hidracina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10022730 500 g Frasco de plástico 500 GR
10492201 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201865000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10034-93-2 | H4N2·H2SO4 | 130.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-93-2
Fórmula molecular H4N2·H2SO4
Peso molecular (g/mol) 130.12
Número MDL MFCD00044873
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine sulfate, hydrazine monosulfate, hydrazine, sulfate, hydrazine sulphate, hydrazinium sulfate, hydrazonium sulfate, hydrazine sulfate 1:1, segidrin, sehydrin, diamine sulfate
PubChem CID 24842
Nombre IUPAC hidracina;ácido sulfúrico
SMILES NN.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine sulfate
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 254.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NNH2·H2SO4
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 4810
Información de solubilidad Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino