Learn More
Sulfato-15N2 de hidrazina, TRC
Código de producto. 30133318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133318 500 mg 500 miligramos
30133477 50 mg 50 miligramos
30009373 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH718002500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88491-70-7
Fórmula molecular H2 O4 S . H4 15N2
Peso molecular (g/mol) 132.11
Sinónimo Hydrazine-1,2-15N2, sulfate (1:1), Hydrazine-15N2, sulfate (1:1) (9CI)
SMILES [15NH2][15NH2].OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine-15N2 sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)/i1+1,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.9989
Porcentaje de pureza >95%