missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de agua con sulfato de hidracina al 0,015 % para uso en laboratorio, Chem Lab

Código de producto. 16268310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16268310 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16268310 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0844.1000
 Artículo restringido

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Specifica

Color Incoloro
CAS 10034-93-2
Punto de ebullición de 100 °C
Punto de fusión de 0 °C
Densidad 1 g/mL
Envase Polietileno
Fórmula molecular H6N2O4S
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Clave InChI ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES NN.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC Hidracina; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 130.12
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.