Learn More
Hidracina, solución estándar, Specpure™, N2H4 100μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Tamaño de la unidad:
450 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486485 450 mL 450 ml
1 options
Código de producto. 15486485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042561.AO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    137.65€ / 450 ml
    Ahorro 15.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine, standard solution
Nombre de nota N2H4 100μg/mL
Olor Ammonia-like
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011417
Cantidad 450 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06
Grado Specpure