Learn More
Estándar de hidracina: N2H4 a 1000 mg/L en ácido acético al 1 %, VHG™
Código de producto. 30003068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003068 500 mL 500 ml
30003038 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003068 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGIHYD1K500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de hidracina: N2H4 a 1000 mg/L en ácido acético al 1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine
CAS 302-01-2
Métodos Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Hydrazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular N2H4
Sinónimo N2H4
SMILES NN
Nombre IUPAC Hidracina
Solvent or Matrix Dilute Acetic Acid
Peso molecular (g/mol) 32.05
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.05 g/mol