Learn More
Clorhidrato de hidrazina, TRC
Código de producto. 30408748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408748 5 g
30398639 10 g
30404045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5810005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2644-70-4
Fórmula molecular N2H4 . HCl
Peso molecular (g/mol) 68.51
Sinónimo Hydrazine Monochloride, Hydrazinium Chloride, Hydrazinium Monochloride
Nombre IUPAC hidracina;clorhidrato
SMILES Cl.NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.0141