Learn More
Hidrazina hidratado, TRC
Código de producto. 30007234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007234 10 g 10 g
30005955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH69760010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H2 O . H4 N2
Peso molecular (g/mol) 50.06
Sinónimo Hydrazine, hydrate (1:1), Hydrazine, hydrate (6CI,7CI), Hydrazine, monohydrate (8CI,9CI), Hydrazine hydrate (1:1), Hydrazine hydrate, Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES O.NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Hydrate
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.048
Porcentaje de pureza >95%