Learn More
Hydrazine hydrate solution, 78-82% (iodometric), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15681650 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681650 250 mL 250 ml
15671650 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15681650 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 18412250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10217-52-4
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina
SMILES NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate solution
Nombre de nota 78-82% acidimetric
Intervalo de porcentaje de ensayo 78 to 82%
Notas del porcentaje del ensayo acidimetric
Fórmula lineal NH2NH2 · H2O
Número UN UN2030
Beilstein 878137
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06
Porcentaje de pureza 78 to 82% (iodometric)
Grado Organics
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mL