Learn More
Hydrazine Hydrate Solution, 20 to 24%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15675810 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15675810 1 L Poly bottle 1 litro
15685810 1 L Poly bottle 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15675810 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 538471L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., 24-26% in H2O (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10217-52-4
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal NH2NH2 · H2O
Número UN UN3293
Beilstein 878137
Nombre IUPAC hidracina
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06g/mol
Envase Poly bottle
Aspecto Colorless
Densidad 1.01g/mL at 20°C