Learn More
Hidrato de hidrazina-d6, TRC
Código de producto. 30404411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404411 500 mg 500 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH697602500MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Hydrate-d6
CAS 102096-80-0
Fórmula molecular D4 N2 . D2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 56.097
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.086