Learn More
Hidrato de hidrazina-d6, TRC
Código de producto. 30398826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30398826 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH697602100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Hydrate-d6
CAS 102096-80-0
Fórmula molecular D4 N2 . D2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9CI), Hydrazine Hydrate-d6
Fórmula InChI InChI=1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 56.097
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.086