Learn More
Hidrato de hidrazina-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine Hydrate-d6 |
| CAS | 102096-80-0 |
| Fórmula molecular | D4 N2 . D2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydrazine-d4, mono(hydrate-d2) (9 CI), Water-d2, compd. with hydrazine-d4 (1:1) (9 CI), Hydrazine Hydrate-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6 |
| SMILES | [2 H]O[2 H].[2 H]N([2 H])N([2 H])[2 H] |
| Peso molecular (g/mol) | 56.097 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56,086 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |