Learn More
Hidrato de hidracina, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10607032 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
2.5 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10607032 250 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 250 ml
10438600 2.5 L Botella de plástico HDPE 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10607032 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0550/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES O.NN
Specifications
Punto de ebullición 118°C
Punto de fusión -51.7°C/-61.1°F
Color Incolora
pH 12
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrazine hydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine monohydrate, Hydrazine