Learn More
Hidrato de hidracina, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10438600 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
2.5 L
Envase:
Botella de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10438600 2.5 L Botella de plástico HDPE 2.50 litro
10607032 250 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10438600 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0550/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7803-57-8
Fórmula molecular H6N2O
Peso molecular (g/mol) 50.06
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
SMILES O.NN
Especificaciones
Punto de ebullición 118°C
Punto de fusión -51.7°C/-61.1°F
Color Incolora
pH 12
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 50.06g/mol
Envase Botella de plástico HDPE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.