Learn More
Hidrato de hidrazina, extrapuro, solución al 60 %, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10141810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10141810 500 mL Frasco de plástico HDPE 500 ML
1 options
Código de producto. 10141810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/0500/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7803-57-8
Punto de fusión -65°C
Color Incolora
pH 10.6 to 10.7
Punto de ebullición 109.4°C
Envase Frasco de plástico HDPE
Fórmula molecular H6N2O
Número MDL MFCD00149931
Cantidad 500 mL
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydraziniumhydroxide, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
Clave InChI IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.NN
Nombre IUPAC hidracina hidratada
Peso molecular (g/mol) 50.06
PubChem CID 24654
Densidad del vapor 1.1 15
ChEBI CHEBI:35511
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate solution 62%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazine hydrate, Hydrazine