Learn More
Hidracina hidrato, 55 % (hidracina, 35 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954151 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10521794 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10348830 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296810025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10217-52-4 | H4N2 | 32.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10217-52-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular H4N2
Peso molecular (g/mol) 32.05
Número MDL MFCD00149931
Clave InChI OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Especificaciones
Punto de ebullición 109.4°C
Nombre del producto químico o material Hydrazine hydrate
Punto de fusión -65.0°C
Nombre de nota 55% (Hydrazine 35%)
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 55%
Fórmula lineal H2NNH2·xH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Temperatura de inflamación >100°C
Índice Merck 14,4771
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,insoluble in chloroform and ether
Nombre IUPAC hidracina; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza 55% (Hydrazine,35%)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3870 to 1.3910
Gravedad específica 1.023
Densidad 1.0230g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine hydrate, 55% (Hydrazine, 35%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrazine, Hydrazine(hydrate)