Learn More
Hidrazina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132544 5 g 5 g
30041140 1 g 1 g
30010065 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5587105G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5341-61-7
Fórmula molecular H4N2 . 2(HCl)
Peso molecular (g/mol) 104.96
Sinónimo Hydrazine, hydrochloride (1:2), Hydrazine, dihydrochloride (8CI,9CI), Hydrazine dihydrochloride
Nombre IUPAC hidracina;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine Dihydrochloride
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.9908
Porcentaje de pureza >95%