Learn More
Diclorhidrato de hidracina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine dihydrochloride |
| Punto de fusión | 198.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo o trozos |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NH2NH2·2HCl |
| Índice Merck | 15, 4809 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Mostrar más |