Learn More
Acetato de hidracina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrazine Acetate |
| CAS | 7335-65-1 |
| Fórmula molecular | C2H8N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Hydrazine, acetate (1:1), Hydrazine, acetate (7CI), Hydrazine, monoacetate (9CI), Hydrazinium acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.H4N2/c1-2(3)4;1-2/h1H3,(H,3,4);1-2H2 |
| SMILES | CC(=O)O.NN |
| Nombre IUPAC | ácido acético; hidracina |
| Peso molecular (g/mol) | 92.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.0586 |