Learn More
Acetato de hidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10125803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125803 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10361301 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411750050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7335-65-1 | C2H8N2O2 | 92.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7335-65-1
Fórmula molecular C2H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 92.10
Número MDL MFCD00013141
Clave InChI YFHNDHXQDJQEEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazine acetate, hydrazinium acetate, hydrazine, monoacetate, hydrazine monoacetate, acetic acid; hydrazine, hydrazineacetate, hydrazine, acetate 1:1, acetic acid; diamine, hydrazine mono-acetate, acmc-209bph
PubChem CID 165591
Nombre IUPAC ácido acético; hidracina
SMILES NN.CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine acetate
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2NH2·CH3COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrazine acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.