Learn More
Hidrazina-1,2-dicarboxamida, TRC
Código de producto. 30390065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30390065 5 g -
30393644 1 g -
30393564 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH0547105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-21-4
Fórmula molecular C2H6N4O2
Peso molecular (g/mol) 118.1
Sinónimo Trazodone Impurity 21 (Biurea)
Nombre IUPAC (carbamoilamina)urea
SMILES NC(=O)NNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrazine-1,2-dicarboxamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0491