Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Gato hidráulico para laboratorio
Código de producto. 10444501
Cambiar vista
Click to view available options
200 x 230mm
Código de producto.
10444501 200 x 230mm
1 options
Código de producto. 10444501 Proveedor Juchheim Laborgeraete™ N.º de proveedor 02297/A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estas plataformas de elevación hidráulica para una elevación fácil y segura. Los gatos hidráulicos para laboratorio Juchheim Laborgeraete™ presentan una construcción de aleación de aluminio sólida y ligera.
  • Incluye pedal y dispositivo anticombadura
  • Construcción de aleación de aluminio
  • Movimiento paralelo y estable
Especificaciones
Descripción Gato hidráulico para laboratorio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 230 x 200 x 91 mm
Para utilizar con (aplicación) Elevación fácil y segura
Altura (métrico) 91 mm (mín.), 285 mm (máx.)
Longitud (métrico) 230 mm
Capacidad portante (métrico) 25 kg
Anchura (métrico) 200 mm