Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Gato hidráulico de laboratorio con válvula solenoide
Código de producto. 15839494
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
285 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15839494 285 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15839494 Proveedor Juchheim Laborgeraete™ N.º de proveedor 02297/S1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mecanismo único en el mundo para una elevación y un descenso especialmente cómodos mediante el accionamiento de la palanca. Con electroválvula de 24 V para bajada controlada a distancia.
  • Mecanismo de elevación y descenso único en el mundo
  • Para bajar, simplemente cambie la válvula solenoide integrada de 24 V (0,8 A).* o presione la palanca ligeramente hacia arriba.
    • *por ejemplo, directamente a través de un interruptor de límite de nivel o de temperatura o a través del LabBox de HiTec Zang.
  • Para levantar, presione la palanca hacia abajo unas cuantas veces.
  • Superficie superior: 200 x 230 mm
  • Superficie superior: 200 x 275 mm
  • Rango de ajuste: 91 a 285 mm
  • Capacidad máxima de carga: 25 kg
  • Peso: 5,7 kg
  • Equipo de laboratorio profesional fabricado en Alemania
Especificaciones
Material Epoxi de aluminio
Altura (métrico) 285 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 230 mm