Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Gato hidráulico para laboratorio
Código de producto. 10294772
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
625 mm
1060 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10294772 625 mm cada uno
10204782 1060 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294772 Proveedor Juchheim Laborgeraete™ N.º de proveedor 02294
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Una mesa elevadora de laboratorio con sistema hidráulico de elevación de funcionamiento suave que soporta hasta 85 kg.
  • Para cargas estáticas y dinámicas
  • Especialmente estable gracias a su construcción en tijera de acero robusto.
  • Resistente a ácidos y bases gracias al recubrimiento en polvo de alta calidad.
  • No requiere conexiones externas (sistema hidráulico de la bomba totalmente integrado)
  • Con asas para fácil transporte.
  • Para bajar la carga solo hay que presionar la palanca ligeramente hacia arriba. La carga luego desciende lentamente (aprox. 3 cm/s) y se detiene tan pronto como se suelta nuevamente la palanca.
Especificaciones
Material Acero
Altura (métrico) 625 mm
Anchura (métrico) 400 mm
Descripción Rango de ajuste: 175 a 625 mm
Peso (métrico) 30 kg