Learn More
Hydrastinina, TRC
Código de producto. 30407186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407186 100 mg
30390792 25 mg
30405778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH675705100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6592-85-4
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Sinónimo 5,6,7,8-Tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-ol
Nombre IUPAC 6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolina-5-ol
SMILES CN1CCc2cc3OCOc3cc2C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrastinine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-12-3-2-7-4-9-10(15-6-14-9)5-8(7)11(12)13/h4-5,11,13H,2-3,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895