Learn More
Hydrastine, MedChemExpress
Descripción
Hydrastine is a natural alkaloid which is present in Hydrastis canadensis and other plants of the ranunculaceae family.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrastine |
| CAS | 118-08-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (-)-β-Hydrastine (1R,9S)-β-Hydrastine |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (260.83 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1O[C@H]([C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(OCO4)C4=C3)C5=C1C(OC)=C(OC)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 383.39 |
| Mostrar más |