Learn More
HYDRANAL™ - Medio de Trabajo K, reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente de KF en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Working Medium K |
| CAS | 107-07-3, 67-66-3 |
| Densidad | 1.34g/mL |
| Envase | Botella recubierta de poliuretano |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | > °100 >C (°212 F) |
| Número MDL | MFCD00147202 |
| Número UN | UN3382 |
| Grado | Laboratorio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Working Medium K
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H300+H310+H330-Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin