Learn More
HYDRANAL-Agua™ Estándar KF-Horno, 150-160 °C, Solstice
Descripción
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
- Amplia gama de productos para medición volumétrica y coulométrica. Karl Fischer aplicaciones, así como la aplicación de horno indirecto
- Fabricado según ISO Requisitos 9001
- Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado contra estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
- Embalaje práctico
- Se suministra con instrucciones detalladas de uso
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven, 150-160 °C |
| CAS | 64044-51-5 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | NONH para todos los modos de transporte |