Learn More
HYDRANAL™ - Norma del agua 10.0, Estándar para Karl Fischer titulación (contenido de agua 10 mg/g = 1,0%), Solstice
Código de producto. p-7122074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 8 mL
6 x (10 x 8 mL)
Tamaño de la unidad:
80 ml
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15644510 10 x 8 mL 80 ml
15634510 6 x (10 x 8 mL) paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15644510 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 3484980ML
Añadir a la cesta
CAS: 108-32-7 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Water Standard 10.0
CAS 111-46-6, 71-36-3, 95-47-6, 108-32-7
Densidad 1,00 g/mL a 20 °C
Cantidad 10 x 8 mL
Temperatura de inflamación 32 °C (89,6 °F)
Envase Recipiente
Número UN UN1993C
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propylene carbonate,o-xylene, butan-1-ol; n-butanol