Learn More
HYDRANAL™ - Patrón de agua 0,1 PC, estándar para Karl Fischer titulación (contenido de agua 0,1 mg/g = 0,01%), verificado frente a NIST SRM 2890 & NMIJ CRM 4222, Solstice
Código de producto. 15665825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 4 mL
Tamaño de la unidad:
40 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15665825 10 x 4 mL 40 ml
1 options
Código de producto. 15665825 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 3444640ML
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Estándar de agua para Karl Fischer la titulación, que contiene 0,1 mg/g de agua en carbonato de propileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 PC
Nombre de nota Estándar para Karl Fischer la titulación (contenido de agua 0,1 mg/g = 0,01%), valor exacto en el informe de análisis
CAS 108-32-7
Punto de ebullición 242 °C
Densidad 1.205 g/cm3
Cantidad 10 x 4 mL
% máx. CAS ≤100.0000%
Temperatura de inflamación 135 °C
Fórmula molecular C4H6O3
Número MDL MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
Envase Ampolla
Clave InChI RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1COC(=O)O1
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-dioxolan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.09
PubChem CID 7924
Porcentaje de pureza 100%
Grado Karl Fischer
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.