Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de Agua 0.1, Estándar para Karl Fischer titulación (contenido de agua 0,1 mg/g = 0,01%), verificada contra NIST SRM 2890& NMIJ CRM 4222, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15648380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
6 x (10 x 4mL), Ampules
Tamaño de la unidad:
40 ml
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15648380 6 x (10 x 4mL), Ampules 40 ml
15624510 1 kit paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15648380 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 3484740ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Water Standard 0.1
Densidad 0.86g/mL at 20°C
CAS 7732-18-5, 95-47-6
Cantidad 6 x (10 x 4mL), Ampules
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Número UN UN1307
Incluye 1 each includes 1 box of 10 vials (4 mL per vial or 40 mL total), 1 case includes 6 boxes of 10 vials (4 mL per vial or 240 mL total)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene