Learn More
Smart Chemical HYDRANAL™: titulador 5, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16234402 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16234402 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 16234402 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 348011LSC
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente de valoración para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de metanol).
Los frascos Honeywell's Smart Chemical Hydranal™ están integrados con un chip RFID, visible en forma de una nueva etiqueta, que captura información esencial de cada valoración, incluidos el código de artículo, el nombre de producto, el número de lote, la vida útil y la concentración numérica.
  • Transmisión segura de datos: Asegúrese de que los datos de los reactivos son correctos y completos en todo momento con un flujo de información trazable.
  • Configuración eficiente del sistema: Reduzca el tiempo de configuración del sistema con la transferencia automática de datos de reactivos.
La etiqueta RFID es actualmente compatible con los tituladores en línea Mettler Toledo's Karl Fischer Compact y Excellence (cuando se actualizan con un lector RFID externo) y está disponible en nuestros tituladores volumétricos Hydranal más vendidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Titrant 5
Densidad 0.85 g/mL
CAS 7553-56-2, 67-56-1
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C
Envase Frasco Mettler-Toledo Smart Chemical
Número UN UN1230
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 SC
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine