Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, reactivo para titulación volumétrica de dos componentes Karl Fischer , Solstice
Código de producto. 15634420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 l
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15634420 1 l 1 litro
15664420 500 mL 500 ml
15644420 2,5 L 2.50 litro
15684420 6 x 500 mL paquete de 6
15674420 6 x 1 L paquete de 6
15654420 4 x 2,5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15634420 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 348011L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-56-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Titulante 5
Densidad 0.85 g/ml
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación 11 °C (51,8 °F)
Número UN UN1230
Grado Karl Fischer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HYDRANAL
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P373-NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine