Learn More
HYDRANAL™ - Titante 5 E, Solstice
Descripción
Hydranal™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Titrant 5 E |
| CAS | 7553-56-2, 68007-08-9, 64-17-5 |
| Cantidad | 4 x 2,5 L |
| Número UN | UN1170 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Titrant 5 E
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, iodine, 1H-imidazole monohydriodide