Learn More
HYDRANAL™ - Titante 5, Solstice
Código de producto. 16821910 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
6 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16821910 1 L 1 litro
16831910 6 x 1 L 6 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16821910 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 348011LOM
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente de valoración para valoraciones volumétricas bicomponente de Karl Fischer (a base de metanol)
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal™:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Los reactivos de tipo E le ofrecen una menor toxicidad en comparación con el metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - Titrant 5
Punto de fusión -98 °C
Punto de ebullición 65 °C (a 1,013 hPa)
Color Marrón
Densidad 0,850 g/cm3 (a 20 °C)
pH Neutro
Forma física Líquido
CAS 7553-56-2
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación de 11 °C
Envase Reactivo inteligente Metrohm OMNIS
Número UN UN1230
Sinónimo Methyl Alcohol
Información de solubilidad Completamente miscible en el agua
Grado Valoración volumétrica bicomponente de KF
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine