Learn More
HYDRANAL™ - Dihidrato estándar de tartrato de sodio, estándar para Karl Fischer la titulación (contenido ∼de agua 15,66%), Solstice
Beskrivelse
Ventajas de HYDRANAL-Water Standards:
- Amplia gama de productos para medición volumétrica y coulométrica. Karl Fischer aplicaciones, así como la aplicación de horno indirecto
- Fabricado según ISO Requisitos 9001
- Informe de análisis que muestra el contenido exacto de agua y la incertidumbre ampliada
Verificado contra estándares externos como NIST SRM 2890 o NMIJ CRM 4222
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
- Embalaje práctico
- Se suministra con instrucciones detalladas de uso
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Standard sodium tartrate dihydrate |
| CAS | 6106-24-7 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?